Learn More
Thermo Scientific™ 8-mm-Braunglasfläschchen mit Schraubgewinde
Große Auswahl aus hochwertigen 8-mm-Braunglasfläschchen, die alle Anforderungen der US-, EU- und JPN-Pharmakopöen erfüllen.
Marke:  Thermo Scientific™ 60180-560
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10713074
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Fläschchen mit Schraubverschluss und Beschriftungsfeld, braun, 2 ml
12 mm
12 mm
2 ml
Flachboden
Schraubverschluss
100
8 mm
1,5 ml
8 mm
Bernsteinfarben
Glas
< 170μL
2 ml
32 mm
Fläschchen mit 8-425-Schraubgewinde
Ja
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 8-mm-Braunglasfläschchen mit Schraubgewinde > 2 ml; 8-mm-Gewinde; braun
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.