Learn More
Fisherbrand™ 8 mm Aluminium-Bördelverschluss, silberfarben, Mittelloch, zusammengesetztes Septum
Bietet eine sichere, undurchlässige Abdichtung.
Marke:  Fisherbrand™ 08 03 0268
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11808971
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Aluminium-Bördeldichtungen mit vormontierten Septen
  • Bietet eine sichere, undurchlässige Versiegelung
  • Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PTFE rein
8 mm
GC, HPLC
0,25 mm
Clear Lacquered
Aluminium
100
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 8 mm Aluminium-Bördelverschluss, silberfarben, Mittelloch, zusammengesetztes Septum > PTFE Virginal ,0.25 mm Dicke ,53° Shore D