Learn More
Uvex™ 8845 Hi-Vis Warnschutz-Winter-Parka
Dieser funktionelle Parka mit hoher Sichtbarkeit, Reflektoren und Wärmepolsterung ist ideal für die kalte und kühle Jahreszeit geeignet, selbst bei Regen und Schnee.
Marke: Uvex™ 9861413
87.07 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Funktioneller Parka mit hoher Sichtbarkeit, Reflektoren und Wärmepolsterung
- Zertifiziert nach:EN ISO 20471 X3, EN 343 (3/1)
- Reflektierende Streifen an Rumpf und Ärmeln, gemäß EN 471
- Verdeckter 2-Wege-Reißverschluss vorne mit Kinnschutz
- 2 Seitentaschen, 2 Brusttaschen, Handytasche, Stifttasche und Innentasche
- Einsätze in Kontrastfarben an Schulter und Vorderseite
- Gepolstertes, fest eingearbeitetes Futter für thermische Dämmung
- Verstellbarer Saum und verstellbare Taille
Spezifikation
Größe 2X | |
Polyester | |
Reißverschluss | |
Hi-vis Jacket |
Unisex | |
Leuchtend Gelb | |
7 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08