Learn More
84 μS/cm Leitfähigkeitsstandard bei 25 °C, Reagecon
Wässrig-basierter Standard
Marke: Reagecon CSKC8425
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Getestet nach ISO 17025-akkreditierter Testmethode
- NIST-konform
- Niedriger Temperaturschwankungskoeffizient
- Garantierte Stabilität bis zum Verfallsdatum, auch nach dem Öffnen der Flasche
- Genauigkeit: 84 μS/cm ± 1 %
Spezifikation
HDPE-Flasche | |
Flüssig | |
250 mL |
Yes | |
Leitfähigkeitsmessgeräte |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
84 μS/cm Leitfähigkeitsstandard bei 25 °C, Reagecon > 84 μS/cm Leitfähigkeitsstandard bei 25 °C, 250 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur