Learn More
Testo™ 831 - Infrarot-Thermometer
Ermöglicht schnelle und präzise Temperaturmessungen ganzer Lebensmittelpaletten und kleinerer Produkte aus der Entfernung. Ideal zur Kontrolle der Temperatur eingehender Waren und für die Verwendung in der Lebensmittelproduktion
Marke:  Testo™ 0560 8316
Artikelnummer. 12626746
  • 458.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Beschreibung
Das Design, die Technologie und die Funktionen von Testo 831 machen es zum idealen Werkzeug für den Einsatz im Lebensmittelbereich. Dieses anwenderfreundliche Thermometer liefert schnelle und genaue Messwerte und spart Zeit. Leistungsmerkmale und Vorteile:
  • Praktisches Pistolengriff-Design: Einfache Einhandbedienung; Auslöseknopf für schnelles und einfaches Scannen
  • Ultraschnelle Messungen: Zwei pro Sekunde – Multiscan ganzer Paletten/Kühlregale
  • Präzise Temperaturmessungen – auch aus der Entfernung dank 30:1-Optik. Eine Messung, die über einen Abstand von 91 cm (3 Fuß) durchgeführt wird, erzeugt einen Messpunkt mit einem Durchmesser von nur 3,5 cm (1.4 Zoll). Ideal für die Temperaturmessung kleinerer Produkte wie z. B. Yoghurt-Kartons.
  • Immer ins Ziel: Der 2-Punktlaser des Lebensmittelthermometers zeigt Ihnen genau, auf welches Objekt Sie zielen. Die beiden Laserpunkte markieren den Durchmesser des Messkreises, in dem die Oberflächentemperatur gemessen werden soll
  • Alarm und Mindest-/Höchstwerte: und eine ganze Reihe weiterer Funktionen, einschließlich benutzerdefinierter Schwellenwerte zur individuellen Bestimmung, wann die visuellen und akustischen Alarme aktiviert werden, eine Haltefunktion, die die letzte Messung einfriert, um die Anzeige zu erleichtern, sowie Mindest- und Höchstwerte
  • Gürtelclip: Schutzhülle und Gürtelclip für sichere Aufbewahrung und schnelle und einfache Verwendung
  • Großer Messbereich: -30°C oder -22 °F (Tiefkühlkost) bis +210 °C oder +410 °F (heiße Theken)
  • HACCP-zertifiziert: Ideal für den Einsatz im Lebensmittelbereich
Spezifikation
Spezifikation
190 x 75 x 38 mm
0.1°C
15 h
Beleuchtete LCD-Anzeige
Kontrolle der Temperatur eingehender Waren und für die Verwendung in der Lebensmittelproduktion
-20°bis +50 °C
9 V-Block, 6F22
200 g
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Testo™ 831 - Infrarot-Thermometer > Abmessungen (L x B x H):190 x 75 x 38 mm