Learn More
Mitutoyo™ DIGITAL DUROMETER SHORE A
Geeignetes digitales Shore-Durometer zum Prüfen der Härte einer Vielzahl von Gummi- und Naturelastomer-Materialien. Mitutoyo™ 811 Serie 10 bis 90 Shore A Digitaldisplay-Durometer verwenden eine Shore A-Waage zur Messung.
Marke: Mitutoyo™ 81133601
Includes: Datenhaltung, Nullsatz, SPC-Datenausgabe
Beschreibung
- Geeignet für die Prüfung der folgenden Materialien:
- Natrubber, Neopren, Polyester, PVC, Leder, Thiokol, Nitrilkautschuk, Wachs, Vinyl, Celluloseacetate, Glas-Polystyrol usw.
- Entwickelt gemäß Spezifikationen ASTM D 2240, ISO 868, ISO 7619, DIN 53505, JIS K 6253 und JIS K 7215.
- Enthält eine Datenspeicherungsfunktion für fehlerfreies Lesen vom LCD-Bildschirm.
Spezifikation
LCD | |
SR44 | |
10 to 90 Shore A |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.