Beschreibung
- Aus Polypropylen
- Nimmt Mikroröhrchen oder Kryofläschchen auf
- Leicht zu öffnender Deckel mit Friktionspassung
- Sichere Lagerung bei niedrigen Temperaturen
- Einheitliche Wells mit Positions-ID
- Röhrchenkapazität an der Außenseite des Kartons angegeben
- Mit einem unverwechselbaren Wellendesign geprägt
- Autoklavierbar
- Für 1.5 x 2.0 ml-Röhrchen
- 81 Wells mit 12.3 mm Durchmesser
- 13 x 13 x 4.7 cm
Spezifikation
Fest sitzender Deckel | |
Polypropylen | |
Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen | |
81 (1,5 bis 2 ml MicroTubes und Kryofläschchen) | |
13 x 13 x 4,7 cm | |
13 cm | |
12,3 mm |
Schwarz | |
Quadratisch | |
Lagerung von Mikroröhrchen | |
5/Packung | |
13 cm | |
4,7 cm | |
1 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Schwarze 81-Well-Aufbewahrungsbox für Mikroröhrchen > Schwarz für lichtempfindliche Proben
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur