Learn More
Agilent BioTek 800TS Extinktionsleser
GREENER_CHOICE
Zur Messung der Absorption in Mikrotiterplatten-basierten Assays
8353.00 CHF - 10787.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Mikrotiterplatten-Lesegerät
Detektortyp Fotodiode
Schnittstelle USB Typ B, USB Typ A
Lichtquelle Wolfram-Halogenlampe
Reading Options Endpunkt-, Kinetik-, Well-Bereich-Scanning
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Modell Filter Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Filter Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
17217799
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Agilent BioTek
800TS-SN
800TS. 405, 450, 490, 630 nm 6- bis 96-Well-Platten; 400 bis 750 nm, Schütteln
8353.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17237799
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Agilent BioTek
800TSI-SN
800TSI. 405, 450, 490, 630 nm 6- bis 96-Well-Platten, 400 bis 750 nm, Schütteln, Inkubation
10385.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17257799
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Agilent BioTek
800TSNB-SN
800TSNB. 405, 450, 490, 630 nm 6- bis 384-Well-Terasaki-Platten, 400 bis 750 nm
9461.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17277799
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Agilent BioTek
800TSUV-SN
800TSUV. 340, 405, 450, 490, 630 nm 6- bis 96-Well-Platten; 340 bis 750 nm, Schütteln
8756.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17297799
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Agilent BioTek
800TSUVI-SN
800TSUVI. 340, 405, 450, 490, 630 nm 6- bis 96-Well-Platten, 340 bis 750 nm, Schütteln, Inkubation
10787.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Der BioTek 800 TS Absorptionsleser ist ein kostengünstiges, hochwertiges Mikrotiterplatten-Lesegerät für Assays im 6- bis 384-Well-Format. Zu den Anwendungen gehören ELISA, Proteinquantifizierung, Enzymkinetik und zellbasierte Assays.
Der Farb-Touchscreen zeigt eine visuelle Benutzeroberfläche, die eine schnelle und einfache Programmierung ermöglicht. Umfangreiche Funktionalität und Datenanalyse leistet die Software Gen5. Der 800 TS in Kombination mit dem 50 TS Wäscher stellt ein kompaktes, vielseitiges und kostengünstiges System zur Automatisierung vieler Anwendungsabläufe dar.
Warranty
12 Monate
Spezifikation
Spezifikation
Mikrotiterplatten-Lesegerät
USB Typ B, USB Typ A
Endpunkt-, Kinetik-, Well-Bereich-Scanning
Gen5 Datenanalysesoftware, Gen5 Secure für Konformität mit 21 CFR Part 11 (Option)
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.
100/240 V
8 kg
Fotodiode
Wolfram-Halogenlampe
Linear (außer NB-Konfigurationen)
10 nm
Messung der Extinktion in Mikrotiterplatten-basierten Assays
18,5 lb.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Agilent BioTek 800TS Extinktionsleser