Learn More
80 % Ethanol, molekularbiologischer Gütegrad, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 16622284
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
80 % Ethanol, molekularbiologischer Gütegrad, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 16622284 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
4 L, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
2.5 L
4 L
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Artikelnummer. 16622284
Marke: Fisher Chemical T08204K7
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Gebrauchsfertige Ethanol-/Wassermischung, die für molekularbiologische Forschungsanwendungen vorqualifiziert ist.
  • 80 % Ethanol und Wassermischung
  • DNase-, RNase- und Protease-frei
  • Gebrauchsfertige Ethanol-/Wassermischung
  • Vorqualifiziert für molekularbiologische Forschungsanwendungen
  • Geeignet für die Aufreinigung und Fällung von Nukleinsäuren (DNA und RNA) und Proteinen
  • Getestet für die Verwendung mit Applied Biosystems™ MagMAX™ Kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-17-5, 7732-18-5
Summenformel C2H6O
Molekulargewicht (g/mol) 46.07
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Ethanol
SMILES CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylalkohol
Farbe Transparente, farblose Flüssigkeit
Menge 4 L
Verpackung Poly-Flasche
Prozentgehaltsbereich 78% to 82%
Rückstand nach Verdampfung 0.001% Maximum
Reinheit (%) 80%
Güte Molekularbiologie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2044403 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberT08204K7
Chargennummer2064280 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberT08204K7
Chargennummer2064120 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberT08204K7
Chargennummer2065115 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberT08204K7
Chargennummer2061423 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberT08204K7
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 80% Ethanol, Molecular Biology Grade
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
Für die Herstellung und den Laborgebrauch. Nicht für Nutzung als Getränk.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
80 % Ethanol, molekularbiologischer Gütegrad, Thermo Scientific™ >