Learn More
8Regulierte Phthalate und BPA in Polyethylen mittlerer Dichte, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke:  SPEX Certiprep CRM-PE002
Artikelnummer. 15286026
  • 436.00 CHF / 5 Gramm
Verfügbar ab: 18-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Beschreibung
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
Diisodecylphthalat26761-40-030,000μg/g
Diisononylphthalat28553-12-030,000μg/g
Bis(2-Ethylhexyl)phthalat117-81-73000μg/g
Bisphenol A80-05-73000μg/g
Butylbenzylphthalat85-68-73000μg/g
Diethylphthalat84-66-23000μg/g
Dimethylphthalat131-11-33000μg/g
Di-n-butylphthalat84-74-23000μg/g
Di-n-octylphthalat117-84-03000 μg/g
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Spezifikation
8 Regulierte Phthalate und BPA in PE mit mittlerer Dichte
5 g
Certified Reference Material
Polyethylen
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
AA, ICP
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
8Regulierte Phthalate und BPA in Polyethylen mittlerer Dichte, SPEX CertiPrep™ > 5 g; 2 ml Glasampulle aus Braunglas
Produkt nur für den Laborgebrauch