Learn More
8-Hydroxychinolin-sulfat Monohydrat 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10237113
Verfügbar ab: 08-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
8-Hydroxychinolin-sulfat Monohydrat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10237113 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
2.5 kg, Kunststoffflasche, 2.50 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10237113
Marke: Thermo Scientific Acros 148450025
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 207386-91-2 | 0·5 H2O | 203.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 207386-91-2
Summenformel 0·5 H2O
Molekulargewicht (g/mol) 203.2
MDL-Nummer MFCD00149610
InChI-Schlüssel BNCXJZDIJIVJJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-quinolinol hemisulfate, 8-quinolinol hemisulfate hemihydrate, 8-hydroxyquinoline hemisulfate salt hemihydrate, quinolin-8-ol; sulfuric acid; hydrate, quinolin-8-ol sulfate hydrate 2:1:1, 8-hydroxyquinoline sulfate, 8-quinolinol sulfate 2:1 monohydrate, 8-quinolinol, sulfate, hydrate 2:1:1, 8-quinolinol hemisulfate salt hemihydrate, pestanal r , analytical standard
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Hydroxyquinoline sulfate monohydrate
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 182.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 2.5 kg
Merck Index 14, 4843
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether
Formelmasse 203.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Klumpen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0459506 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer148455000,148451000,148450025
ChargennummerA0471303 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer148455000,148451000,148450025
ChargennummerA0459506 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2024 Artikelnummer148455000,148451000,148450025
ChargennummerA0458550 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2023 Artikelnummer148455000,148451000,148450025
ChargennummerA0457546 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2023 Artikelnummer148455000,148451000,148450025
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 8-Hydroxyquinoline sulfate monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Name des Produkts
8-Hydroxychinolin-sulfat Monohydrat 98 %, Thermo Scientific Chemicals >