Learn More
8-Hydroxychinolin, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10274730
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
8-Hydroxychinolin, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10274730
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10274730
Marke: Thermo Scientific Acros 121901000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 148-24-3
Summenformel C9H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 145.16
MDL-Nummer MFCD00006807
InChI-Schlüssel MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-hydroxyquinoline, 8-quinolinol, oxyquinoline, oxine, quinophenol, 8-quinol, 8-oxyquinoline, phenopyridine, oxychinolin, bioquin
PubChem CID 1923
ChEBI CHEBI:48981
IUPAC-Name Chinolin-8-ol
SMILES OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Hydroxyquinoline
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 72.0°C to 74.0°C
Farbe Beige oder Weiß bis Gelb
Siedepunkt 267.0°C (752.0 mmHg)
Glührückstand 0.05% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 21, IV, 1135
Merck Index 15, 4881
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone,chloroform and,benzene
Formelmasse 145.16
Güte ACS-Reagenz
Unlösliche Stoffe 0.05% max. (in alcohol)
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0458633 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2023 Catalog Number121900250,121900010,121901000,121905000,121900025
ChargennummerA0450707 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number121900250,121900010,121901000,121905000,121900025
ChargennummerA0409041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number121900250,121900010,121901000,121905000,121900025
ChargennummerA0378412 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number121900250,121900010,121901000,121905000,121900025
ChargennummerA0444363 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/07/2022 Catalog Number121900250,121900010,121901000,121905000,121900025
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 8-Hydroxyquinoline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
8-Hydroxychinolin, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >