Learn More
8-Hydroxychinaldin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
16.60 CHF - 112.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 826-81-3 |
---|---|
Summenformel | C10H9NO |
Molekulargewicht (g/mol) | 159.19 |
MDL-Nummer | MFCD00006765 |
InChI-Schlüssel | NBYLBWHHTUWMER-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 8-hydroxyquinaldine, 2-methyl-8-hydroxyquinoline, 2-methyl-8-quinolinol, 8-quinolinol, 2-methyl, 2-methyloxine, 8-hydroxy-2-methylquinoline, hydroxyquinaldine, 8-hydroxyqinaldine, 2-methyl-quinolin-8-ol, 2-methyl 8-quinolonolMehr anzeigen |
PubChem CID | 13224 |
IUPAC-Name | 2-Methylchinolin-8-ol |
SMILES | CC1=NC2=C(C=CC=C2O)C=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10657272
|
Thermo Scientific Acros
121870250 |
25 g | Glasflasche | N/A | ||||||
10112300
|
Thermo Scientific Acros
121875000 |
500 g | Glasflasche | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
826-81-3 | |
159.19 | |
NBYLBWHHTUWMER-UHFFFAOYSA-N | |
13224 | |
CC1=NC2=C(C=CC=C2O)C=C1 |
C10H9NO | |
MFCD00006765 | |
8-hydroxyquinaldine, 2-methyl-8-hydroxyquinoline, 2-methyl-8-quinolinol, 8-quinolinol, 2-methyl, 2-methyloxine, 8-hydroxy-2-methylquinoline, hydroxyquinaldine, 8-hydroxyqinaldine, 2-methyl-quinolin-8-ol, 2-methyl 8-quinolonolMehr anzeigen | |
2-Methylchinolin-8-ol |
Spezifikation
8-Hydroxyquinaldine | |
826-81-3 | |
100.0 | |
Beige bis Braun | |
139°C | |
98% | |
MFCD00006765 | |
8-hydroxyquinaldine, 2-methyl-8-hydroxyquinoline, 2-methyl-8-quinolinol, 8-quinolinol, 2-methyl, 2-methyloxine, 8-hydroxy-2-methylquinoline, hydroxyquinaldine, 8-hydroxyqinaldine, 2-methyl-quinolin-8-ol, 2-methyl 8-quinolonol | |
NBYLBWHHTUWMER-UHFFFAOYSA-N | |
2-Methylchinolin-8-ol | |
13224 | |
98% |
98% | |
97.5 | |
70°C to 74°C | |
267°C | |
Authentic | |
C10H9NO | |
21, 106 | |
Solubility in water: insoluble | |
CC1=NC2=C(C=CC=C2O)C=C1 | |
159.19 | |
159.19 | |
Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 212-562-6
missing translation for 'rtecsNumber' : VC7920000
missing translation for 'tsca' : TSCA