Learn More
8-(Chlormethyl)-6-Fluor-4H-1,3-Benzodioxin, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10692823
Zum Warenkorb hinzufügen
8-(Chlormethyl)-6-Fluor-4H-1,3-Benzodioxin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10692823
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Artikelnummer. 10692823
Marke: Thermo Scientific Maybridge CD08167CB
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 131728-94-4
Summenformel C9H8ClFO2
Molekulargewicht (g/mol) 202.61
MDL-Nummer MFCD00052603
InChI-Schlüssel FMONGDHUPLQOCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-chloromethyl-6-fluoro-4h-1,3-benzodioxine, 8-chloromethyl-6-fluoro-4h-benzo d 1,3 dioxine, 4h-1,3-benzodioxin,8-chloromethyl-6-fluoro, 8-chloromethyl-6-fluoro-2,4-dihydro-1,3-benzodioxine, 8-chloromethyl-6-fluorobenzo-1,3-dioxane, acmc-1c5x1, 8-chloromethyl-6-fluoro-4h-benzo 1,3 dioxine, 8-chloromethyl-6-fluoro-2h,4h-1,3-benzodioxine, 8-chloromethyl-6-fluoro-2h,4h-benzo e 1,3-dioxin
PubChem CID 2780137
IUPAC-Name 8-(Chlormethyl)-6-Fluor-4H-1,3-Benzodioxin
SMILES FC1=CC(CCl)=C2OCOCC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-(Chloromethyl)-6-fluoro-4H-1, 3-benzodioxine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 202.61
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
8-(Chlormethyl)-6-Fluor-4H-1,3-Benzodioxin, 97 %, Thermo Scientific™ >