Learn More
Integra Biosciences™ 8-Kanal Tip-Adapter mit Abwurf für Einweg-Tips
Diese Adapter eignen sich für die tragbaren VACUSIP Absauggeräte. Integra Biosciences™ 8-Kanal-Saugadapter ermöglichen den Einsatz von VACUSIP Absauggeräten für zahlreiche Entsorgungsanwendungen für flüssige Abfälle.
Marke: Integra Biosciences™ 159024
Beschreibung
- 8-Kanal-Adapter mit Auswerfer für Einwegspitzen
- Mobile Ansauger für VACUSIP
- Einzigartige VACUSIP Handbedienung ermöglicht die Feinregulierung des Flüssigkeitsdurchfluss und kann an verschiedene Adapter angeschlossen werden
- Verschiedene Adapter sind für eine Vielzahl von Laborbehältern passend lieferbar
Spezifikation
8-Kanal-Adapter mit Auswerfer | |
VACUSIP tragbare Absauger |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Integra Biosciences™ 8-Kanal Tip-Adapter mit Abwurf für Einweg-Tips > Kann verwendet werden mit: Generische Spitze
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur