Learn More
8-Bromoguanosinhydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 8-Bromoguanosine hydrate |
Schmelzpunkt | >300°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 578725 |
Optische Drehung | −30° (c=2 in 1:1 DMSO/Water) |
Formelmasse | 362.14 (Anhydrous) |
Reinheit (%) | 97% |
Name des Produkts
8-Bromoguanosinhydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur