Learn More
MP Biomedicals™ 7X™ Laborreiniger
Sichere, effektive Reinigungslösungen für Laborartikel aus Glas und Kunststoff
Marke:  MP Biomedicals™ 097667098
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11489575
Beschreibung
Beschreibung
7X Reinigungslösungen sind ideal für Laborartikel aus Glas und Kunststoff. 7X-Produkte enthalten leistungsstarke Reagenzien zur Paillettenbearbeitung, um Ablagerungen zu verhindern, die Geräte oder kritische experimentelle Arbeiten beschädigen könnten, und sie werden keine empfindlichen Glaswaren oder Laborartikel aus Kunststoff ätzen. Die umweltfreundliche, phosphatfreie ES-Formulierung ist bei jeder Konzentration vollständig wasserlöslich und entwässert in Sekunden vollständig aus Glaswaren.
7X Laborreiniger
  • Für manuelles Waschen, phosphatfrei
  • Besteht aus konzentrierten Flüssigkeiten mit einem anionischen Oberflächen-Wirkstoff und speziellen Lösungsmitteln, mit Laugen und Säuren verträglich
  • Eine 5 %-Lösung in destilliertem Wasser hat einen pH-Bereich von 6 bis 9 mit alkalischen Salzen, die als Sequestriermittel hinzugefügt wurden
7X-O-Matic™ Reinigungsautomaten-Detergenzien
  • Für automatische oder mechanische Waschanlagen, bei Temperaturen von Umgebungstemperatur bis 85 °C (185 °F) effektiv
  • Hochkonzentrierte, stabilisierte und gepufferte Lösung mit einem einzigartigen nichtionischen Tensid, das stabil gegenüber Säuren und Basen und phosphatfrei ist
  • Enthalten ein leistungsstarkes Benetzungsmittel, um mikroskopische Spalten zu reinigen, die normalerweise nicht für gewöhnliche Reinigungsmittel zugänglich sind
  • Eine 1 %-Lösung in destilliertem Wasser hat einen pH-Bereich von 9 bis 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
7X
Verwendung auf Glas, Kunststoff, Tischgeräten und Schläuchen
6 bis 7,5
15°bis 30 °C
55 gal.
Name des Produkts
MP Biomedicals™ 7X™ Laborreiniger > 7X Reinigungsmittel, 55 gal.