Learn More
Thermo Scientific™ 7500FAST Adaptor
Applied Biosystems 7500 Fast 96W Strip Plate Adaptor.
Marke: Thermo Scientific™ A46347
183.23 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 7500 Fast 96W Strip Plate Adaptor
- Accessory
Spezifikation
SureTect | |
SureTect PCR-Arbeitsgerät |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 7500FAST Adaptor > Product Type: SureTect PCR Tool
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur