Learn More
Jenway™ 72 Serie Genova Bio Spektralphotometer
Das Genova Bio ist ein einfaches, kostengünstiges, anwenderfreundliches Spektralfotometer für den sichtbaren/UV-Bereich, das speziell für Anwendungen in den Biowissenschaften vorgesehen ist. Der schnelle, reaktionsstarke Farb-Touchscreen und vorprogrammierte Methoden zur Messung von Nukleinsäurekonzentration und -reinheit, Proteinassays und Zelldichte machen dieses Spektralfotometer zur idealen Ergänzung für jedes Labor.
Marke:  Jenway™ 83056-04
3786.56 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15787567
  • 4305.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Life Science Spektralphotometer
  • Vorprogrammiert für DNA/RNA- und Proteinanalysen.
  • Kompatibel mit Ultra-Mikro-, Semi-Mikro-, Mikro- und Makroküvetten
  • Abtastdioden-Array-Technologie
  • Navigation auf farbigem Touchscreen
  • Kompakt und leicht (< 3kg)
  • Schnelle Scan-Geschwindigkeit
  • Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch
  • Mehrere USB-Anschlüsse für Datenspeicherung und Druckerkonnektivität
  • 2 Jahre Garantie einschließlich Xenonlampe
Spezifikation
Spezifikation
±0.01 A bei 1.0 A und 546 nm
15 mm
Photodioden-Array
100/240 V
50/60 Hz
±0.002 A bei 0.1 A und ±0.02A  bei 2.0 A und 546 nm
±2 nm
Bei 340 nm < 1 %T gemäß ANSI/ASTM
±2 nm
2,8 kg
−0,300 bis +2,500 A
±2500
3 nm
198 bis 800 nm
Farb-Touchscreen
Photodioden-Array
Optional
2 Jahre inklusive Xenon-Lampe
±2 nm
Name des Produkts
Jenway™ 72 Serie Genova Bio Spektralphotometer >