Learn More
Ratiolab™ Autoklavierbare 72 l-Beutel für Biogefahrenstoffe
Für die Sterilisation und Entsorgung von gefährlichen und kontaminierten Laborartikeln.
Marke: Ratiolab™ 7002305
Beschreibung
- Hergestellt aus sehr starkem Polypropylen-Film
- Mit einer breiten Naht an der Unterseite
- Autoklavierbar bei 134 °C, 20 Minuten lang (Beutel darf nicht vollständig verschlossen werden)
- Rechteckiges weißes ID-Feld wird beim Autoklavieren dunkel
- Mit „BIOHAZARD“-Aufkleber und Sicherheitsaufdruck in Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch
- Lieferung 75 Stück pro Packung
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Ja | |
Indikator-Patch | |
75/Packung |
72 l | |
Gefahrenstoffentsorgung | |
Polypropylen | |
700 x 1100 x 0,050 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ratiolab™ Autoklavierbare 72 l-Beutel für Biogefahrenstoffe > 72 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur