Learn More
700 mOsm/kg Osmolalitätsstandard, Reagecon
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
12 x 5 mL
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
- Hergestellt in Übereinstimmung mit den Richtlinien des Europäischen Arzneibuchs, des US-amerikanischen und des Chinesischen Arzneibuchs
- Getestet nach ISO 17025-akkreditierter Testmethode
- ISO 17025-Akkreditierung für die Kalibrierung von Laborwaagen
- Gravimetrisch auf Gewichts-/Gewichtsbasis zubereitet.
Spezifikation
Spezifikation
Verpackung | Ampulle aus braunem Glas |
Physikalische Form | Flüssig |
Verfahren | Zum Kalibrieren, Steuern oder Validieren von Osmometern |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Osmometer |
Typ | Osmolalitätsstandard |
Menge | 12 x 5 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
700 mOsm/kg Osmolalitätsstandard, Reagecon >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur