Learn More
Ansell™ Schwere gelbe Neptune™ Handschuhe der Serie 70-215
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Beschreibung
- Industrielle Handschuhe
- Handschuhe aus 100 % DuPont™ Dupont™ Kevlar™ aramid fiber™ sorgen für Schnittschutz bei leichten Arbeiten
- Schutz vor scharfen Kanten von Metallen, Keramik, Glas und anderen Materialien
- Das umdrehbare Design ermöglicht das Tragen des Handschuhs an beiden Händen, wodurch die Kosten für den Austausch reduziert werden
- Sehr hohe Schnittfestigkeit im Verhältnis zum Eigengewicht
- Einsatz von Frotteeschleifentechnik zur Verbesserung der Wärmedämmung
- Dickwandige Handschuhe bieten eine hohe Stoßdämpfung, ohne dass die Fingerfertigkeit darunter leidet
- Die Neptune™ Beschichtung auf den Handschuhfasern wehrt Flüssigkeiten ab, vermeidet Schäden an den Dupont™ Kevlar™ aramid fiber™ Fasern und verlängert die Lebensdauer des Handschuhs
- Der verstärkte Daumenrand erhöht die Abriebfestigkeit und verleiht dem Handschuh Langlebigkeit
- Die beidhändig tragbaren Handschuhe sind voll waschbar und können mehrfach verwendet werden
- Waschbar
Anwendungen:
- Fahrgestellmontage, Karosseriebau
- Inspektion (Kommissionierung, Kontrolle und Kennzeichnung)
- Metallbearbeitung und Montagearbeiten
- Greifen von Struktur- und Karosserieteilen
- Ausbesserungsarbeiten
Spezifikation
Spezifikation
Material der Rückseite | Neptune™ |
Zertifizierung/Konformität | Normen der KATEGORIE III EN 388: 144 X, EN 407, ANSI |
Stulpenmaterial | Neptune™ |
Produkttyp | Schwere Handschuhe |
Größe | 7 |
Art der Handschuhstulpe | Strick |
Auskleidungsmaterial | Dupont™ Kevlar™ Aramid-Faser |
Auskleidung | DuPont™ Kevlar™ Aramid-Fasern |
Menge | 144 Paar |
Beständig gegen | Sehr guter Schnittschutz |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ Schwere gelbe Neptune™ Handschuhe der Serie 70-215 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur