Learn More
7-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15487538
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
7-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487538
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15487538
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61048.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69373-37-1
Summenformel C8H8N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 196.22
MDL-Nummer MFCD23379852
InChI-Schlüssel LCOAYUPAESYAHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-nitro-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 thiazine
PubChem CID 20496121
IUPAC-Name 7-Nitro-3,4-Dihydro-2H-1,4-Benzothiazin
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC2=C(NCCS2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine
Menge 1 g
Formelmasse 196.22
Reinheit (%) 97%
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
7-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >