Learn More
7-Nitro-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-on, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 7-Nitro-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 210.21 |
Reinheit (%) | 97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
7-Nitro-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-on, 97 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur