Learn More
Wheaton™ 7 ml-Probenbehälter aus Polystyrol
Der sterile Probenbehälter ist frei von Leckagen und bietet so Sicherheit für Proben und Anwender.
160.00 CHF - 180.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Probenbehälter
Closure Included Ja
Material Polystyrol
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 7 mL
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Beschriftung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschriftung Preis Menge & Verfügbarkeit  
16494949
Unterlagen ansehen
Wheaton™
327145
Ohne Beschriftung
160.00 CHF
700 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16404959
Unterlagen ansehen
Wheaton™
327147
Glatt
180.00 CHF
700 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für allgemeine Probennahme, -transport und -aufbewahrung
  • Breites Behältersortiment für die meisten Anwenderbedürfnisse
Spezifikation
Spezifikation
Probenbehälter
Polystyrol
7 mL
Weiß
Schraubverschluss
50,2 mm
Ja
Steril
EU-Richtlinie 98/79/EG
Polypropylen
22,5 mm
700/Karton
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wheaton™ 7 ml-Probenbehälter aus Polystyrol