Learn More
7-Methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo[b]thieno[2,3-d]pyrimidin-4-thiol, 96 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15418325
7-Methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo[b]thieno[2,3-d]pyrimidin-4-thiol, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15418325
500 mg
Click to view available options
Menge:
500 mg
Artikelnummer. 15418325
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33112.ME
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo[b]thieno[2,3-d]pyrimidine-4-thiol
CAS 314260-78-1
Schmelzpunkt 220°C to 225°C
Summenformel C11H12N2S2
MDL-Nummer MFCD02679296
Menge 500 mg
Synonym 7-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-benzo 4,5 thieno 2,3-d pyrimidine-4-thiol, 7-methyl-5,6,7,8-tetrahydro 1 benzothieno 2,3-d pyrimidine-4 3h-thione, 7-methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo 4,5 thieno 2,3-d pyrimidine-4-thiol, 1 benzothieno 2,3-d pyrimidine-4 3h-thione,5,6,7,8-tetrahydro-7-methyl, 11-methyl-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,5-triene-3-thione, 7-methyl-3,5,6,7,8-pentahydrobenzo b thiopheno 2,3-d pyrimidine-4-thione, 7-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-3h-1 benzothiolo 2,3-d pyrimidine-4-thione, 7-methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo b thieno 2,3-d pyrimidine-4-thiol, 11-methyl-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.4.0.0 2 , trideca-1 9 ,2,4,6-tetraene-3-thiol, 11-methyl-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.4.0.0?,? trideca-1 9 ,2,4,6-tetraene-3-thiol
InChI-Schlüssel RBWNDBNSJFCLBZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1CCC2=C(C1)SC3=C2C(=S)NC=N3
IUPAC-Name 7-Methyl-5,6,7,8-Tetrahydro-3H-[1]Benzothiolo[2,3-d]Pyrimidin-4-Thion
Molekulargewicht (g/mol) 236.351
PubChem CID 2790355
Formelmasse 236.36
Reinheit (%) 96%
Name des Produkts
7-Methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo[b]thieno[2,3-d]pyrimidin-4-thiol, 96 %, Thermo Scientific™ >