Learn More
7-Methoxy-1,4-benzothiazin-3(4H)-on, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 7-Methoxy-1,4-benzothiazin-3(4H)-one |
Schmelzpunkt | 182°C to 184°C |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 195.24 |
Reinheit (%) | 97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
7-Methoxy-1,4-benzothiazin-3(4H)-on, 97 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur