Learn More
7-Ethoxyresorufin, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15455269
Verfügbar ab: 28-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
7-Ethoxyresorufin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455269
5 mg, 5 Milligramm
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Artikelnummer. 15455269
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J62987.#0
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Fluormetrie-Substrat zum Nachweis von auf Cytochrom-P450 zurückzuführenden Enzymen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Ethoxyresorufin
CAS 5725-91-7
Schmelzpunkt 237°C to 240°C
Farbe Braun
Summenformel C14H11NO3
MDL-Nummer MFCD00037661
Menge 5 mg
Beilstein 225973
Synonym 7-ethoxyresorufin, ethoxyresorufin, resorufin ethyl ether, 7-ethoxy-3h-phenoxazin-3-one, 7-ethoxyphenoxazone, 3h-phenoxazin-3-one, 7-ethoxy, o7-ethylresorufin, 3h-phenoxazin-3-one,7-ethoxy, 7-ethoxy resorufin, 7-ethoxy-3-phenoxazinone
InChI-Schlüssel CRCWUBLTFGOMDD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=O)C=C3O2
IUPAC-Name 7-Ethoxyphenoxazin-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 241.246
PubChem CID 3294
ChEBI CHEBI:34480
Formelmasse 241.24
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerX02K009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 ArtikelnummerJ62987.#0
ChargennummerQ05K001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/04/2024 ArtikelnummerJ62987.#0
ChargennummerT28J020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/08/2023 ArtikelnummerJ62987.#0
ChargennummerS20J006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/06/2023 ArtikelnummerJ62987,J62987.#0
ChargennummerK21Z036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 ArtikelnummerJ62987.#0
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-Ethoxyresorufin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 7-Ethoxyresorufin
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
7-Ethoxyresorufin, Thermo Scientific Chemicals >