Learn More
JRI Maxant™ Sieben-Tage-Karten
auf Anfrage - 257.52 CHF
Spezifikation
Produkttyp | 7-Tage-Diagramm |
---|---|
Menge | 100 Pk. |
Zeitbereich | 7 Tage |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12668141
![]() |
JRI Maxant™
00003 |
7-Tage-Diagramm | -10°C to +20°C | |||||||
12506546
![]() |
JRI Maxant™
00294 |
7-Tage-Diagramm | -20°bis +20 °C |
auf Anfrage
100 Stück |
N/A | |||||
12628251
![]() |
JRI Maxant™
00318 |
7-Tage-Diagramm | -25°bis +25 °C |
auf Anfrage
100 Stück |
N/A | |||||
12638181
![]() |
JRI Maxant™
00350 |
7-Tage-Diagramm | -90°C to +10°C | |||||||
Spezifikation
7-Tage-Diagramm | |
100 Pk. | |
7 Tage |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
JRI Maxant™ Sieben-Tage-Karten