Learn More
7-Chlor-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Beschreibung
It is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Kann in der Agrochemie, Pharmazie und Farbstoffindustrie verwendet werden
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Es ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Kann in der Agrochemie, Pharmazie und Farbstoffindustrie verwendet werden
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 204.1 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Fest |
Name des Produkts
7-Chlor-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur