Learn More
7-Chlor-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15458316
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
7-Chlor-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458316
5 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 15458316
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63456.06
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
It is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Kann in der Agrochemie, Pharmazie und Farbstoffindustrie verwendet werden
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 73075-45-3
Summenformel C9H11Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 204.094
MDL-Nummer MFCD08461076
InChI-Schlüssel OGIAIXMUSSACDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, 7-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinehydrochloride, isoquinoline, 7-chloro-1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride, 7-chloro-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hcl, 7-chhloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, 7-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochlor, 7-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 12595070
IUPAC-Name 7-Chlor-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin;Hydrochlorid
SMILES C1CNCC2=C1C=CC(=C2)Cl.Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material 7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Menge 5 g
Formelmasse 204.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
7-Chlor-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >