Learn More
7-Chlor-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15480519
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
7-Chlor-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480519
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15480519
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63693.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82771-60-6
Summenformel C9H10ClN
Molekulargewicht (g/mol) 167.64
MDL-Nummer MFCD05861543
InChI-Schlüssel BLRKQLICTKRDDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-chloro-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline, isoquinoline, 7-chloro-1,2,3,4-tetrahydro, 7-chhloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, 7-chloranyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, isoquinoline,7-chloro-1,2,3,4-tetrahydro
PubChem CID 12595069
IUPAC-Name 7-Chlor-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin
SMILES ClC1=CC2=C(CCNC2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Menge 1 g
Formelmasse 167.64
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer81302760 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberH63693.03
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
7-Chlor-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >