Learn More
7-Brom-3,4-Dihydro-2H-1,4-Benzothiazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15487508
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
7-Brom-3,4-Dihydro-2H-1,4-Benzothiazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487508
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15487508
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61021.03
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
7-Brom-3,4-Dihydro-2H-1,4-Benzothiazine, wird in vielen Bereichen der Medizin verwendet. Werden in der Industrie als Farbstoffe und als Antioxidantien von Gummi- und Naturelastomeren eingesetzt.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 193414-60-7
Summenformel C8H8BrNS
Molekulargewicht (g/mol) 230.12
MDL-Nummer MFCD11847754
InChI-Schlüssel QWWYGAWGUCQKDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 thiazine
PubChem CID 83823811
IUPAC-Name 7-Brom-3,4-Dihydro-2H-1,4-Benzothiazin
SMILES BrC1=CC2=C(NCCS2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine
Menge 1 g
Formelmasse 230.12
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 7-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
7-Brom-3,4-Dihydro-2H-1,4-Benzothiazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >