Learn More
7-Brom-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11426450
Verfügbar ab: 02-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
7-Brom-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11426450
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 11426450
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27563.06
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 90814-91-8 | C8H6BrNOS | 244.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90814-91-8
Summenformel C8H6BrNOS
Molekulargewicht (g/mol) 244.11
MDL-Nummer MFCD02660583
InChI-Schlüssel MDFPWMKBRDOSGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromo-2h-1,4-benzothiazin-3 4h-one, 7-bromo-2h-benzo b 1,4 thiazin-3 4h-one, 7-bromo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzothiazin-3-one, 7-bromo-2h,4h-benzo e 1,4-thiazin-3-one, 7-bromo-2,4-dihydro-1,4-benzothiazin-3-one, 2h-1,4-benzothiazin-3 4h-one, 7-bromo, 7-bromo-4h-benzo 1,4 thiazin-3-one
PubChem CID 689065
SMILES BrC1=CC2=C(NC(=O)CS2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Bromo-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
Schmelzpunkt 210°C to 214°C
Menge 5 g
IUPAC-Name 7-Brom-4H-1,4-Benzothiazin-3-on
Formelmasse 244.11
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
7-Brom-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >