Learn More
7-Brom-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11319929
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
7-Brom-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319929
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11319929
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25712.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 17680-55-6 | C9H10BrN | 212.09 g/mol
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
7-Bromo-1,2,3,4 -Tetrahydroisochinolin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17680-55-6
Summenformel C9H10BrN
Molekulargewicht (g/mol) 212.09
MDL-Nummer MFCD06739047
InChI-Schlüssel OYODEQFZAJVROF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromo-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline, isoquinoline, 7-bromo-1,2,3,4-tetrahydro, acmc-209uo4, 7-bromotetrahydroisoquinoline
PubChem CID 10729255
IUPAC-Name 7-Brom-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin
SMILES C1CNCC2=C1C=CC(=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Schmelzpunkt 32°C to 35°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 212.09
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10207763 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2023 Catalog NumberB25712.06
Chargennummer10151578 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB25712.03,B25712.06
Chargennummer10145148 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB25712.03,B25712.06
Chargennummer10207763 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB25712.03,B25712.06
Chargennummer10168825 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB25712.03,B25712.06
Name des Produkts
7-Brom-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >