Learn More
7-Benzyloxy-6-Methoxy-4(3H)-Quinazolinon, 96%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15467057
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
7-Benzyloxy-6-Methoxy-4(3H)-Quinazolinon, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15467057
5 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 15467057
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H34131.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 179688-01-8 | C16H14N2O3 | 282.299 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 179688-01-8
Summenformel C16H14N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 282.299
MDL-Nummer MFCD04115119
InChI-Schlüssel ZCUFFSHMOAEEIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-benzyloxy-6-methoxyquinazolin-4 3h-one, 6-methoxy-7-benzyloxyquinazolin-4-one, 7-benzyloxy-6-methoxy-3h-quinazolin-4-one, 7-benzyloxy-6-methoxyquinazolin-4-ol, 7-benzyloxy-6-methoxyquinazolin-4 1h-one, 4 3h-quinazolinone, 6-methoxy-7-phenylmethoxy, 7-benzyloxy-6-methoxy-4 3h-quinazolinone, 4 1h-quinazolinone, 6-methoxy-7-phenylmethoxy
PubChem CID 10540849
IUPAC-Name 6-Methoxy-7-phenylmethoxy-1H-chinazolin-4-on
SMILES COC1=C(C=C2C(=C1)C(=O)N=CN2)OCC3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Benzyloxy-6-methoxy-4(3H)-quinazolinone
Menge 5 g
Formelmasse 284.31
Reinheit (%) 96%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10163237 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH34131.03,H34131.06,H34131.MD
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
7-Benzyloxy-6-Methoxy-4(3H)-Quinazolinon, 96%, Thermo Scientific Chemicals >