Learn More
(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium-Hexafluorophosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11956701
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium-Hexafluorophosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11956701 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 11956701
Marke: Thermo Scientific Acros 440610010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 156311-83-0 | C17H27F6N7OP2 | 521.39 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kopplungsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 156311-83-0
Summenformel C17H27F6N7OP2
Molekulargewicht (g/mol) 521.39
MDL-Nummer MFCD03703417
InChI-Schlüssel CBZAHNDHLWAZQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyaop, 3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl oxy tri pyrrolidin-1-yl phosphonium hexafluorophosphate v, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 3-hydroxy-3h-1,2,3-triazolo 4,5-b pyridinato-o tri-1-pyrrolidinylphosphonium hexafluorophosphate, pyaop reagent, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tripyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate, 7-azabenzotriazol-1-yloxy-tris-pyrrolidino phosphonium hexafluorophosphate, pubchem12746, ksc491e1h
PubChem CID 11038641
IUPAC-Name Tripyrrolidin-1-yl(triazolo[4,5-b]pyridin-3-yloxy)phosphanium;hexafluorphosphat
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1CCN(C1)[P+](ON1N=NC2=CC=CN=C12)(N1CCCC1)N1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 153°C to 155°C
Farbe Weiß
Elementanalytik 38.18 to 40.14% C, 18.33 to 19.28% N
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 521.39
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer344689 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/09/2024 Catalog Number440610010,440610050
Chargennummer343470 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2023 Catalog Number440610010,440610050
Chargennummer344467 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2023 Catalog Number440610010,440610050
Chargennummer344281 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number440610010,440610050
Chargennummer344689 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2021 Catalog Number
compliance-icons
Produktidentifikator
  • PyAOP
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium-Hexafluorophosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >