Learn More
Brady™ Druckerbänder für Thermotransferdrucker der 6400 Serie
Schwarzes Band für Brady™ BBP11 Drucker
75.20 CHF - 161.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Farbband für Thermotransferdrucker |
---|---|
Farbe | Blau |
Breite (metrisch) | 110 mm |
Beschreibung | Farbband für Thermotransferdrucker der Serie 6400, schwarz |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10697865
|
Brady™
804778 |
70 m x 110 mm |
75.20 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11559883
|
Brady™
620365 |
100 m x 110 mm |
161.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Der Brady™ BBP11 Drucker ist ein kleiner und kompakter Desktop-Drucker, der qualitativ hochwertige Thermodruckverfahren zu niedrigen Kosten bietet. Der Drucker bietet eine hohe Leistung mit einer robusten und zuverlässigen Ausgabe mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 127 mm (5 Zoll) pro Sekunde. Er ist anwenderfreundlich und bietet schnelles Laden von Farbband und Medien. Der standardmäßige interne Ethernet-Anschluss ermöglicht eine einfache Integration in jede Anwendung.- Klein und kompakt, nur 101.6 mm (4 Zoll) breit
- 300 dpi Druckauflösung
- Breite Auswahl an bedruckbaren Materialien
- Zuverlässig und langlebig
- Viele Funktionen sind standardmäßig integriert, z. B. Ethernet (Netzwerk), dreifache Kommunikationsschnittstelle und doppelwandige Bauweise. Idealer Thermodrucker für Blut-, Gewebe- und Objektträgeretiketten in Krankenhäusern, im Gesundheitswesen und in medizinischen Labors.
Spezifikation
Farbband für Thermotransferdrucker | |
110 mm | |
Je 1 |
Blau | |
Farbband für Thermotransferdrucker der Serie 6400, schwarz |