Learn More
60S ribosomal protein L23 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
236.00 CHF - 543.00 CHF
Spezifikation
Antigen | 60S ribosomal protein L23 |
---|---|
Verdünnung | Western Blot 1:500 - 1:4000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin |
Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18634372
|
Novus Biologicals
NBP2-92441-0.02ml |
0.02 mL |
236.00 CHF
0.02 Milliliter |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18641912
|
Novus Biologicals
NBP2-92441-0.1ml |
0.1 mL |
543.00 CHF
0.10 Milliliter |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
60S ribosomal protein L23 Polyclonal antibody specifically detects 60S ribosomal protein L23 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)Spezifikation
60S ribosomal protein L23 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
MGC111167, MGC117346, MGC72008,60S ribosomal protein L17,60S ribosomal protein L23, ribosomal protein L17, ribosomal protein L23, rpL17 | |
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-140 of human RPL23 (NP_000969.1). MSKRGRGGSSGAKFRISLGLPVGAVINCADNTGAKNLYIISVKGIKGRLNRLPAAGVGDMVMATVKKGKPELRKKVHPAVVIRQRKSYRRKDGVFLYFEDNAGVIVNNKGEMKGSAITGPVAKECADLWPRIASNAGSIA | |
Primary | |
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Western Blot 1:500 - 1:4000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin | |
Polyclonal | |
Purified | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
9349 | |
IgG | |
Affinity purified |