Learn More
Wheaton™ 60 ml-Probenbehälter aus Polystyrol
Der sterile Probenbehälter ist frei von Leckagen und bietet so Sicherheit für Proben und Anwender.
Marke:  Wheaton™ 360099
132.85 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16414969
  • 161.00 CHF / 300 Stück
Verfügbar ab: 07-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für allgemeine Probennahme, -transport und -aufbewahrung
  • Breites Behältersortiment für die meisten Anwenderbedürfnisse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Probenbehälter
Polystyrol
60 mL
Metall
44,2 mm
Glatt
50/Packung
Ja
Steril
EU-Richtlinie 98/79/EG
Schraubverschluss
60,2 mm
300/Karton
Name des Produkts
Wheaton™ 60 ml-Probenbehälter aus Polystyrol > Beschriftung: Einfach; Verschlussmaterial: Metall