Learn More
Clinisafe™ 60 L Clinical Waste Container
Clinisafe™ containers are made using low carbon footprint recycled material, providing a safe and sustainable solution to your clinical waste management needs.
251.00 CHF - 370.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 60 l |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | UK Regulations, UN3293 |
Farbe | Grau |
Abmessungen (L x B x H) | 395 x 300 x 670 mm |
Menge | 10/Karton |
Produktcode | Marke | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17641725
|
Clinisafe™
51860000 |
Gelb |
358.80 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17651725
|
Clinisafe™
51860415 |
Rot |
251.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17661725
|
Clinisafe™
51860420 |
Violett |
251.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17671725
|
Clinisafe™
51860540 |
Blau |
370.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Clinisafe™ offer a sustainable clinical waste management solution into the market, that reduces your carbon footprint and helps you on the road to net zero.
- The 60 Liter Clinisafe™ container is specifically designed to enable the safe disposal of non-sharps clinical waste.
- The large capacity and open entry point allow safe and easy drop-in disposal of a range of containers. The lid can be temporarily closed to conceal the contents when not in use and securely closed for transportation to the final disposal.
- Features and benefits
- Made from low carbon footprint recycled material
- High-level leak-resistant hermetic seal
- Temporary closure and 4 click final closure features to prevent potential spillages and overfilling
- Clearly visible fill line and large fill area
- Carry handle for easy transportation
- Large aperture
- Compliant with UN3293
Spezifikation
60 l | |
Grau | |
10/Karton | |
Abfallbehälter |
UK Regulations, UN3293 | |
395 x 300 x 670 mm | |
Sichere Entsorgung von nicht scharfen/spitzen klinischen Abfällen |