Learn More
Ohaus™ 6 Zentrifugenröhrchen-Adapter, offener Boden, Frontier™ Festwinkelrotoren
Vereinfachen Sie das Zentrifugieren von Röhrchen, die kleiner als die ursprüngliche, bereitgestellte Trägerfläche für eine Reihe von Frontier™ Festwinkelrotoren sind.
56.40 CHF - 108.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Frontier Festwinkelrotoren |
---|---|
Anzahl Plätze | 1 |
Anzahl pro Packung | 6 |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15836632
|
Ohaus™
30130884 |
0.2/0.4 ml |
56.40 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15846632
|
Ohaus™
30130885 |
0.5 ml |
56.40 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15856632
|
Ohaus™
30130886 |
1.5/2.0 ml |
108.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Geeignet für Zentrifugenröhrchen, die kleiner sind als der im Rotorträger vorgesehene Platz
- Flacher Träger mit offenem Boden.
- Geeignet für folgende Frontier™ Rotoren:
- R-A30x2/13MS
- R-A24x2/15MS
- R-A24x2/15M
- R-A12x2/18MI
- R-A24x2/16MI
- R-A30x2/14MIS
- R-A44x2/16MI
- R-A24x2/16MIS
Spezifikation
Frontier Festwinkelrotoren | |
1 | |
6 |