Learn More
6-(Trifluormethyl)-imidazo-[1,2-a]-pyridin-2-carbonsäure Hydrat, 95 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15449035
Verfügbar ab: 23-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
6-(Trifluormethyl)-imidazo-[1,2-a]-pyridin-2-carbonsäure Hydrat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15449035
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 15449035
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H35639.MD
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1858251-06-5
Summenformel C9H7F3N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 248.161
MDL-Nummer MFCD22682819
InChI-Schlüssel HECZGTGLQVJBSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-trifluoromethyl imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid hydrate
PubChem CID 112758303
IUPAC-Name 6-(Trifluormethyl)Imidazo[1,2-a]Pyridin-2-Carbonsäure;Hydrat
SMILES C1=CC2=NC(=CN2C=C1C(F)(F)F)C(=O)O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
Schmelzpunkt 251°C to 253°C
Menge 250 mg
Formelmasse 230.15 (Anhydrous)
Reinheit (%) 95%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10179569 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
6-(Trifluormethyl)-imidazo-[1,2-a]-pyridin-2-carbonsäure Hydrat, 95 %, Thermo Scientific™ >