Learn More
(6-Thien-2-ylpyrid-3-yl)methanol, 95 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10347104
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
(6-Thien-2-ylpyrid-3-yl)methanol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10347104
250 mg, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10347104
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC54809CB
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 198078-57-8
Summenformel C10H9NOS
Molekulargewicht (g/mol) 191.248
MDL-Nummer MFCD06410427
InChI-Schlüssel OLHQRPWNQRBQMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-thien-2-ylpyrid-3-yl methanol, 6-thiophen-2-yl pyridin-3-yl methanol, 3-pyridinemethanol,6-2-thienyl, 2-thien-2-yl-5-hydroxymethylpyridine, 6-2-thienyl-3-pyridyl methan-1-olMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 15411145
IUPAC-Name (6-Thiophen-2-ylpyridin-3-yl)Methanol
SMILES C1=CSC(=C1)C2=NC=C(C=C2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (6-Thien-2-ylpyrid-3-yl)methanol
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 191.25
Reinheit (%) 95%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
(6-Thien-2-ylpyrid-3-yl)methanol, 95 %, Thermo Scientific™ >