Learn More
6-Oxa-1-azaspiro-[3.3]-heptanhemioxalat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15494098
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
6-Oxa-1-azaspiro-[3.3]-heptanhemioxalat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15494098
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Artikelnummer. 15494098
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H57658.MD
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1380571-72-1 | C12H20N2O6 | 288.3 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1380571-72-1
Summenformel C12H20N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 288.3
MDL-Nummer MFCD22373634
InChI-Schlüssel UMKDEMSXCWMHRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane oxalate 2:1, 6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane hemioxalate, 6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane oxalate 2, bis 6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane oxalate, 6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane,ethanedioate 2:1, oxalic acid-6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane 1/2, bis 6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane ; oxalic acid
PubChem CID 71299818
IUPAC-Name 6-Oxa-1-Azaspiro[3.3]Heptan;Oxalsäure
SMILES C1CNC12COC2.C1CNC12COC2.C(=O)(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Oxa-1-azaspiro[3.3]heptane hemioxalate
Menge 250 mg
Formelmasse 144.15
Reinheit (%) 95%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU21A007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/01/2025 Catalog NumberH57658.MD,H57658.ME
ChargennummerX11H001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH57658.MD,H57658.ME
ChargennummerB13Y056 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH57658.MD,H57658.ME
ChargennummerQ10A010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH57658.MD,H57658.ME
ChargennummerU21A007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH57658.MD,H57658.ME
Name des Produkts
6-Oxa-1-azaspiro-[3.3]-heptanhemioxalat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >