Learn More
6-[N-(2-chloro-4-pyrimidinyl)methylamino]-2,3-dimethyl-2H-Indazol, 96 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15458545
6-[N-(2-chloro-4-pyrimidinyl)methylamino]-2,3-dimethyl-2H-Indazol, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15458545
500 mg
Click to view available options
Menge:
500 mg
Artikelnummer. 15458545
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33611.ME
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-[N-(2-chloro-4-pyrimidinyl)methylamino]-2,3-dimethyl-2H-indazole
CAS 444731-75-3
Schmelzpunkt 167°C to 173°C
Summenformel C14H14ClN5
MDL-Nummer MFCD12923006
Menge 500 mg
Synonym n-2-chloropyrimidin-4-yl-n,2,3-trimethyl-2h-indazol-6-amine, 2h-indazol-6-amine, n-2-chloro-4-pyrimidinyl-n,2,3-trimethyl, n-2-chloropyrimidin-4-yl-n-methyl-2,3-dimethyl-2h-indazol-6-amine, n-2-chloro-4-pyrimidinyl-n,2,3-trimethyl-2h-indazol-6-amine, 2h-indazol-6-amine,n-2-chloro-4-pyrimidinyl-n,2,3-trimethyl, n-2-chloropyrimidin-4-yl-n,2,3-trimethylindazol-6-amine, 6-n-2-chloro-4-pyrimidinyl methylamino-2,3-dimethyl-2h-indazole, 2-chloro-pyrimidin-4-yl-2,3-dimethyl-2h-indazol-6-yl-methyl-amine, n-2-chloropyrimidin-4-yl-n-m ethyl-2,3-dimethyl-2h-indazol-6-amine
InChI-Schlüssel DVGMRZQSSNNTFY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C2C=CC(=CC2=NN1C)N(C)C3=NC(=NC=C3)Cl
IUPAC-Name N-(2-Chlorpyrimidin-4-yl)-N,2,3-trimethylindazol-6-amin
Molekulargewicht (g/mol) 287.751
PubChem CID 11608962
Formelmasse 287.75
Reinheit (%) 96%
Name des Produkts
6-[N-(2-chloro-4-pyrimidinyl)methylamino]-2,3-dimethyl-2H-Indazol, 96 %, Thermo Scientific™ >