Learn More
(6 -morpholino-3-pyridinyl)Methanol, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (6-Morpholino-3-pyridinyl)methanol |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 194.23 |
Reinheit (%) | 95% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
(6 -morpholino-3-pyridinyl)Methanol, 95 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur