Learn More
6-Methylbenzoxazol, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10104550
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
6-Methylbenzoxazol, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10104550 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
2.5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10104550
Marke: Thermo Scientific Acros 293110025
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10531-80-3
Summenformel C8H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 133.15
MDL-Nummer MFCD00216937
InChI-Schlüssel SZWNDAUMBWLYOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methylbenzo d oxazole, 6-methylbenzoxazole, 6-methyl-benzooxazole, benzoxazole, 6-methyl
PubChem CID 2724969
IUPAC-Name 6-Methyl-1,3-Benzoxazol
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)N=CO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methylbenzoxazole
CAS Min. % 99.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 29°C to 31°C
Farbe Bernsteinfarben
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.5+%
Verpackung Glasflasche
Menge 2.5 g
Formelmasse 133.15
Reinheit (%) 99.5+%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Methylbenzoxazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
6-Methylbenzoxazol, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals >