Learn More
6-Methyl-1,2,3,4-Tetrahydrochinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11442298
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
6-Methyl-1,2,3,4-Tetrahydrochinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442298
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11442298
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15245.09
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 91-61-2 | C10H13N | 147.22 g/mol
6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Methyl-1,2,3,4-Tetrahydrochinolin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-61-2
Summenformel C10H13N
Molekulargewicht (g/mol) 147.22
MDL-Nummer MFCD00023887
InChI-Schlüssel XOKMRXSMOHCNIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym civettal, 1,2,3,4-tetrahydro-6-methylquinoline, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-6-methyl, quinoline, tetrahydro-6-methyl, p-methyltetrahydroquinoline, acmc-209rck, dsstox_cid_27444, dsstox_rid_82351, dsstox_gsid_47444, xokmrxsmohcnix-uhfffaoysa
PubChem CID 66678
IUPAC-Name 6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydrochinolin
SMILES CC1=CC=C2NCCCC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Schmelzpunkt 33°C to 37°C
Siedepunkt 262°C to 263°C (712 mmHg)
Menge 10 g
Beilstein 122515
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 147.22
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10149607 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA15245.09,A15245.18
ChargennummerI8192A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA15245.09,A15245.18
ChargennummerG1933A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA15245.09,A15245.18
Chargennummer10123529 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA15245.09,A15245.18
Chargennummer10231534 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA15245.09,A15245.18
Name des Produkts
6-Methyl-1,2,3,4-Tetrahydrochinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >