Learn More
Molecular Probes™ 6-IAF (6-Iodacetamidfluorescein)
6-IAF (6-Iodoacetamidofluorescein)
Marke: Molecular Probes™ I30452
748.80 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Thiol-reaktive 6-Iodacetamidfluorescein (6-IAF) kann zur Herstellung von Biokonjugaten mit dem 5-Isomer von Fluorescein verwendet werden.
Spezifikation
25 mg | |
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. | |
Raumtemperatur | |
FITC (Fluorescein) |
6-IAF | |
Thiol | |
Alkylhalid, Iodacetamid | |
Klassische Farbstoffe |